Kaliumiodid 20% in wässriger Lösung
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Synonyme: Iodkalium
MSPP80012284.1000EA 0 EUR
MSPP80012284.1000
Kaliumiodid 20% in wässriger Lösung
Kaliumiodid
Formel: Kl
Molecular Weight: 166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4