Kaliumiodid 30% in wässriger Lösung analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Iodkalium
KRAF03327.1700EA 68.2 EUR
KRAF03327.1700 KRAF03327.2700 KRAF03327.3100 KRAF03327.4100 KRAF03327.5100
Kaliumiodid 30% in wässriger Lösung analytisches Reagens
Kaliumiodid
Formel: Kl
Molecular Weight: 166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4