Kaliumiodid 40 g/l in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Iodkalium
26852.293EA 86.5 EUR
26852.293
Kaliumiodid 40 g/l in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Kaliumiodid
Formel: Kl
Molecular Weight: 166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 40 g/l