Hydroxylammoniumchlorid 10% in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Achtung
Synonyme: Hydroxylamin HydrochloridChlorhydrathydroxylaminHydroxylamin HClHydroxylamin-Hydrochlorid
HACH81842EA 23.3 EUR
HACH81842
Hydroxylammoniumchlorid 10% in wässriger Lösung
Hydroxylammoniumchlorid
Formel: NH₂OH·HCl
Molecular Weight: 69,49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051089
CAS-Nummer: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2