Ammoniumfluorid 30% in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Gefahr
HACH2305726EA 31.7 EUR
HACH2305726
Ammoniumfluorid 30% in wässriger Lösung
Ammonium fluoride
Formel: NH₄F
Molecular Weight: 37,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011423
CAS-Nummer: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 3287
ADR: 6.1,III