Ammoniaklösung 25% 100 ml/l solution
Lieferant: PROLABO CMP
Gefahr
Synonyme: AmmoniakAmmoniumhydroxid
PRLS85163.410EA 0 EUR
PRLS85163.410 PRLS85163.320 PRLS85163.360
Ammoniaklösung 25% 100 ml/l solution
Ammoniaklösung
Concentrated solution to dilute to 100 mL/L.
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35,05 g/mol
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ADR: 8,III