Ammoniaklösung 25%
Lieferant: KRAEMER & MARTIN GMBH
Gefahr
Synonyme: AmmoniakAmmoniumhydroxid
KRAE01-081.9010EA 34.3 EUR
KRAE01-081.9010
Ammoniaklösung 25%
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35,05 g/mol
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C
Dichte: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III