Ammoniaklösung 28%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniak
, Ammoniumhydroxid
21182.363EA
91.9
EUR
21182.363
21182.294
Ammoniaklösung 28%, GPR RECTAPUR®
Ammoniaklösung
Formel:
NH₃ Molecular Weight: 35,05 g/mol Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C Dichte: 0,898 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 28 - 32 % |
Density (20/4) | 0.880 - 0.910 |
Evaporation residue | Max. 0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |