Ammoniaklösung 33%, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
6125.1000EA 38.8 EUR
6125.1000 6125.2500
Ammoniaklösung 33%, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35,05 g/mol
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C
Dichte: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (as NH3) (acidimetric) 30 - 33 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Residue after Ignition max. 0.003 %
Substances Reducing KMnO4 max. 0.0008 %
Sulfate (SO4) max. 0.003 %
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 1