Ammoniumsulfid 20% in wässriger Lösung analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05442.1000EA
208
EUR
1.05442.1000
Ammoniumsulfid 20% in wässriger Lösung analytisches Reagens, Supelco®
Ammonium sulphide
Formel:
H₈N₂S Molecular Weight: 68,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010892 CAS-Nummer: 12135-76-1 EINECS: 235-223-4 UN: 2683 ADR: 8 (3, 6.1),II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Vapor Pressure | 450 hPa (20 °C) |
Flash Point | 15 °C |
Explosion Limit | 4 - 46 %(V) |
Density | 0.997 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9.5 (200 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |