Eisen(III)chlorid (10% Fe) in wässriger Lösung, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Eisentrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05512.0250EA
74.7
EUR
1.05512.0250
Eisen(III)chlorid (10% Fe) in wässriger Lösung, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Eisen(III)chlorid
Formel:
FeCl₃ Molecular Weight: 162,21 g/mol |
MDL:
MFCD00011005 CAS-Nummer: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN: 2582 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.29 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |