Eisen(III)chlorid 27% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Eisentrichlorid
24206.297EA
99.7
EUR
24206.297
Eisen(III)chlorid 27% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Eisen(III)chlorid
Formel:
FeCl₃ Molecular Weight: 162,21 g/mol |
MDL:
MFCD00011005 CAS-Nummer: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN: 2582 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 27 - 29 % |
Density (20/4) | 1.260 - 1.280 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 100 ppm |
Not precipitated by NH4OH (as SO4) | Max. 0.5 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |