L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: H-His-OH.HCl.H2OHis HCl Monohydrat(S)-(+)-Histidin Hydrochlorid MonohydratL-3-Imidazol-4-ylalanin Hydrochlorid Monohydrat(S)-(+)-2-Amino-3-(4-imidazoyl)propansäure Hydrochlorid Monohydrat(2S)-(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
A3733.0100EA 41.6 EUR
A3733.0100
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Molecular Weight: 209,63 g/mol
Schmelzpunkt: 259 °C
Dichte: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151027
CAS-Nummer: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/30/2299830.jpg