Kaliumiodat 1/60 mol/l (3.567 g KIO₃) konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09917.0001EA
50.3
EUR
1.09917.0001
Kaliumiodat 1/60 mol/l (3.567 g KIO₃) konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol® volumetrische Lösung, Supelco®
Kaliumiodat
Formel:
KlO₃ Molecular Weight: 214 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011406 CAS-Nummer: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 ADR: 5.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.03 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.4 (H2O, 20 °C) |