2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
TTC
, Tetrazoliumrotchlorid
, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol Hydrochlorid
MOLE31216368-100GEA
0
EUR
MOLE31216368-100G
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Formel:
C₁₉H₁₅ClN₄ Molecular Weight: 334,81 g/mol Siedepunkt: ∼360 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 235 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011963 CAS-Nummer: 298-96-4 EINECS: 206-071-6 Merck Index: 12,09874 |