Silbernitrat 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Höllenstein
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09990.0001EA
108
EUR
1.09990.0001
Silbernitrat 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169,87 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1760 ADR: 8, |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.27 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 9 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |