Dimethylammoniumchlorid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethylamin Hydrochlorid
MOLE23320040-1KGEA
116
EUR
MOLE23320040-1KG
Dimethylammoniumchlorid
Dimethylammoniumchlorid
Formel:
C₂H₈ClN Molecular Weight: 81,54 g/mol Schmelzpunkt: 170…173 °C |
MDL:
MFCD00012477 CAS-Nummer: 506-59-2 EINECS: 208-046-5 Merck Index: 13,03255 |