Malachitgrün-Oxalat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Di(dimethylamino)trityliumoxalat
1325.0100EA 33.9 EUR
1325.0100
Malachitgrün-Oxalat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Malachitgrün-Oxalat
Formel: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Molecular Weight: 927,02 g/mol
Schmelzpunkt: ∼159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011766
CAS-Nummer: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/56/26660256.jpg https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/29/2297529.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance passes test
Certified for use in Histology and Bacteriology. C.I. 42000