Malachitgrün-Oxalat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
Synonyme:
4,4'-Di(dimethylamino)trityliumoxalat
EHERC14680000EA
44
EUR
EHERC14680000
Malachitgrün-Oxalat
Malachitgrün-Oxalat
Formel:
C₅₂H₅₄N₄O₁₂ Molecular Weight: 927,02 g/mol Schmelzpunkt: ∼159 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011766 CAS-Nummer: 2437-29-8 EINECS: 219-441-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05722 |