Malachitgrün-Oxalat

Lieferant: Serva
Gefahr

Synonyme: 4,4'-Di(dimethylamino)trityliumoxalat

SERA28335.03EA 0 EUR
SERA28335.03 SERA28335.02
Malachitgrün-Oxalat
Malachitgrün-Oxalat
Formel: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Molecular Weight: 927,02 g/mol
Schmelzpunkt: ∼159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011766
CAS-Nummer: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/29/2297529.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR