Malachitgrün-Chlorid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Di(dimethylamino)trityliumchlorid
MOLE569-64-2EA 0 EUR
MOLE569-64-2
Malachitgrün-Chlorid
Malachitgrün-Chlorid
Formel: C₂₃H₂₅ClN₂
Molecular Weight: 364,92 g/mol
MDL: MFCD00011751
CAS-Nummer: 569-64-2
EINECS: 209-322-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05739