Guanidiniumchlorid 98%, Trennmittel
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Aminomethanamidin HydrochloridCarbamidin HydrochloridGuanidin-ChloridAminomethansäureamidiniumchloridGuanidinhydrochlorid
ACRO120230025EA 171 EUR
ACRO120230025 ACRO120232500 ACRO120230010 ACRO120230100 ACRO120230251
Guanidiniumchlorid 98%, Trennmittel
Guanidiniumchlorid
with <0.4% anticaking agent (SiO2)
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Molecular Weight: 95,53 g/mol
Schmelzpunkt: 179…186 °C
Dichte: 1,34 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 186 °C
Titration Argentometric ≤0.5 % Ammonium chloride
Water ≤0.3 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Anticaking agent ≤0.4 % (SiO2)