Guanidiniumchlorid ≥99,5% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomethanamidin Hydrochlorid
, Carbamidin Hydrochlorid
, Guanidin-Chlorid
, Aminomethansäureamidiniumchlorid
, Guanidinhydrochlorid
0287-500GEA
249
EUR
0287-500G
0287-5KG
Guanidiniumchlorid ≥99,5% für die Biotechnologie
Guanidiniumchlorid
Geeignet für die Aufreinigung von Nukleinsäuren oder Polypeptiden aus Zellen und Inhibitor sowohl für RNase als auch Protease-Aktivität.
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Molecular Weight: 95,53 g/mol Schmelzpunkt: 185 °C Dichte: 1,354 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013026 CAS-Nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |
Spezifikation Testergebnisse
Löslichkeit (6M, Wasser) | Entspricht |
Abs.@260nm (6M, Wasser) | ≤ 0,03 |
Arsen | ≤ 0,0005 % |
DNasen | Keine nachgewiesen |
Eisen | ≤ 0,0005 % |
Blei | < 0,0005 % |
Schmelzpunkt | 181 - 187 °C |
Proteasen | Keine nachgewiesen |
Reinheit | > 99,5 % |
RNasen | Keine |