Gentamicinsulfat 50 mg/ml, Reagenzqualität
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: Gentamicin Sulfatsalz
ICNA0916762J8EA 559 EUR
ICNA0916762J8
Gentamicinsulfat 50 mg/ml, Reagenzqualität
Gentamicinsulfat
MDL: MFCD00270181
CAS-Nummer: 1405-41-0