Hydroxylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Hydroxylamin HydrochloridChlorhydrathydroxylaminHydroxylamin HClHydroxylamin-Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22334.1000EA 160 EUR
8.22334.9050 8.22334.1000 8.22334.9999 8.22334.0250 8.22334.9010 8.22334.0050 8.22334.9020 8.22334.9025 8.22334.9035
Hydroxylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Hydroxylammoniumchlorid
Formel: NH₂OH·HCl
Molecular Weight: 69,49 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 151 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051089
CAS-Nummer: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,04853
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Grade Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonyms Hydroxylammonium Chloride
Chemical Formula NH2OH·HCl