Hydroxylammoniumchlorid, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydroxylamin Hydrochlorid
, Chlorhydrathydroxylamin
, Hydroxylamin HCl
, Hydroxylamin-Hydrochlorid
24706.238EA
58
EUR
24706.238
Hydroxylammoniumchlorid, TECHNICAL
Hydroxylammoniumchlorid
Formel:
NH₂OH·HCl Molecular Weight: 69,49 g/mol Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 151 °C Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051089 CAS-Nummer: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8 (6.1),III Merck Index: 13,04853 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |