Hydrazin Dihydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydraziniumdichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43816.0100 8.43816.1000
8.43816.0100EA 53 EUR
8.43816.0100 8.43816.1000
Hydrazin Dihydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Hydrazin Dihydrochlorid
Formel: H₆Cl₂N₂
Molecular Weight: 104,97 g/mol
Schmelzpunkt: 189 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064543
CAS-Nummer: 5341-61-7
EINECS: 226-283-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04789
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2700 g/l (20 °C)
Melting Point 198 °C (decomposition)
Molar Mass 104.97 g/mol
Bulk Density 770 kg/m3
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)