Trifluoressigsäure 0,05% (v/v) in Acetonitril, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TFA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
4.80672.2500EA 352 EUR
4.80672.2500
Trifluoressigsäure 0,05% (v/v) in Acetonitril, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Molecular Weight: 114,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 1648
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg