Kupfer(II)acetat ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Kupfer(II)salzKupferdiacetatCupriaacetat
44355.22EA 1064 EUR
44355.22 44355.14 44355.06
Kupfer(II)acetat ≥99,999% (Metall-Basis)
Kupfer(II)acetat
Formel: CuCH₃CO₂
Molecular Weight: 181,64 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008690
CAS-Nummer: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2624