Oxalsäure Dihydrat

Lieferant: KRAEMER & MARTIN GMBH
Achtung

Synonyme: Ethandisäure Dihydrat

KRAE900383.9025EA 0 EUR
KRAE900383.9025
Oxalsäure Dihydrat
Oxalsäure Dihydrat
Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
Molecular Weight: 126,07 g/mol
Siedepunkt: 149…160 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101 °C
Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149102
CAS-Nummer: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 12,07043
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/2297216.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR