EDTA Dinatriumsalz Dihydrat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Kestranal® 2S 2 H2O Kestranal® 2S Dihydrat EDTA-Na2 Dihydrat Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat Edetinsäure Dinatriumsalz Dihydrat Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat Titriplex III
2060-38EA 0 EUR
2060-38 2060.1000
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 372,24 g/mol
Schmelzpunkt: 255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/2299956.jpg