EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Kestranal® 4S DihydratEdetinsäure Tetranatriumsalz DihydratEDTA-Na4 DihydratTetranatriumethylendiamintetraacetat DihydratKestranal® 4S 2 H2OEthylendiamintetraessigsäure Tetranatriumsalz DihydratEthylendinitrilotetratetraessigsäure Tetranatriumsalz DihydratEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Tetranatriumsalz Dihydrat
MOLE54799339-1KGEA 104 EUR
MOLE54799339-1KG
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Molecular Weight: 416,2 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150026
CAS-Nummer: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544