5-Sulfosalicylsäure Dihydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-5-sulfobenzoesäure Dihydrat, 3-Carboxy-4-hydroxybenzolsulfonsäure Dihydrat

15177.3600 15177.5600 15177.1600 15177.2600
KRAF15177.3600EA 204 EUR
KRAF15177.3600 KRAF15177.5600 KRAF15177.1600 KRAF15177.2600
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat, reinst
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat
Formel: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Molecular Weight: 254,22 g/mol
Schmelzpunkt: 224 °C
Dichte: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149540
CAS-Nummer: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR