p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 4-Methylbenzolsulfonsäure MonohydratToluol-4-sulfonsäure Monohydrat
MOLE22682449-1KGEA 128 EUR
MOLE22682449-1KG
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
Molecular Weight: 190,22 g/mol
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142137
CAS-Nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671