Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ferrocyankalium Trihydratgelbes Blutlaugensalz
SIAL60279-250GEA 83.5 EUR
SIAL60279-250G
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Molecular Weight: 422,39 g/mol
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793