Natriummolybdat(VI) Dihydrat ≥99,5% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Natriummolybdänoxid Dihydratdi-Natriummolybdat DihydratMolybdsäure Natriumsalz Dihydrat
0541-250GEA 359 EUR
0541-250G
Natriummolybdat(VI) Dihydrat ≥99,5% ACS
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Formel: Na₂MoO₄·2H₂O
Molecular Weight: 241,95 g/mol
Schmelzpunkt: 687 °C
Dichte: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149170
CAS-Nummer: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium < 0,001%
Chloride ≤ 0,005%
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0,0005%
Insolubles ≤ 0,005%
Iron ≤ 0,001%
pH (5%, Wasser)@25°C 7 - 10,5
Phosphate ≤ 0,0005%
Purity 99,5 - 103%
Sulphate ≤ 0,015%