tri-Natriumphosphat Dodecahydrat ≥98% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumphosphat tribasisch Dodecahydrat
222003-500GEA
81.05
EUR
222003-500G
222003-2.5KG
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat ≥98% ACS, Fluka™
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel:
Na₃PO₄·12H₂O Molecular Weight: 380,12 g/mol Schmelzpunkt: 75 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149198 CAS-Nummer: 10101-89-0 ADR: 8,III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Merck Index: 12,08808 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.0 - 102.0 % |
Insoluble matter | Max. 0.01 % |
Free alkali (as NaOH) | Max. 2.5 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |