di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: di-Kaliumphosphat Trihydratsek. Kaliumphosphat TrihydratDikaliumhydrogenphosphat Trihydrat
529567-1EA 235 EUR
529567-1
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, Millipore®
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat
Formel: K₂HPO₄·3H₂O
Molecular Weight: 228,22 g/mol
Siedepunkt: ∼340 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,504 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149926
CAS-Nummer: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5