Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aluminiumkaliumbis(sulfat) DodecahydratKalialaunAlumen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALA6435-100GEA 99.1 EUR
SIALA6435-100G
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 474,39 g/mol
Schmelzpunkt: 92,5 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9