Magnesiumperchlorat Hydrat 1-4 mm Trocknungsmittel, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Anhydron Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05873.0500EA 445 EUR
1.05873.0500
Magnesiumperchlorat Hydrat 1-4 mm Trocknungsmittel, Supelco®
Magnesiumperchlorat Hydrat
Formel: Cl₂MgO₈·H₂O
Molecular Weight: 241,22 g/mol
Schmelzpunkt: 146 °C
Dichte: 2,6 g/cm³ (25 °C) (wasserfrei)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 64010-42-0
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1,II