Talk, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: TalkumMagnesiumsilikat MonohydratMagnesiumsilikathydrat
28454.360EA 67.7 EUR
28454.360
Talk, TECHNICAL
Talk
Formel: Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
Molecular Weight: 379,27 g/mol
Schmelzpunkt: > 1200 °C
Dichte: 2,58…2.83 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792903
CAS-Nummer: 14807-96-6
EINECS: 238-877-9
Merck Index: 13,09127
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Loss on ignition Max. 10 %