Calciumsulfat Dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, E516, gefällt, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pflaster Paris
1.02160.9050EA
0
EUR
1.02160.9050
1.02160.1000
Calciumsulfat Dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, E516, gefällt, SAFC®
Calciumsulfat Dihydrat
Formel:
CaSO₄·2H₂O Molecular Weight: 172,17 g/mol Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149625 CAS-Nummer: 10101-41-4 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |