Calciumsulfat Dihydrat 99,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Pflaster Paris
22452.294EA 75.8 EUR
22452.294
Calciumsulfat Dihydrat 99,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Calciumsulfat Dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Molecular Weight: 172,17 g/mol
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 102.0 %
NO3 (Nitrate) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in hydrochloric acid Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm