Zinn(II)chlorid Dihydrat
Lieferant: Cayman Chemical
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinnsalz
CAYM460107-1EA
18
EUR
CAYM460107-1
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel:
SnCl₂·2H₂O Molecular Weight: 225,65 g/mol Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 246 °C Dichte: 2,71 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149863 CAS-Nummer: 10025-69-1 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,08861 |