Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexaammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
, Ammoniummolybdat (para) Tetrahydrat
, Ammoniumparamolybdat Tetrahydrat
21275.262EA
202
EUR
21275.262
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel:
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O Molecular Weight: 1235,86 g/mol Dichte: 2,498 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167059 CAS-Nummer: 12054-85-2 EINECS: 234-722-4 Merck Index: 13,00536 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |