Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F1543-1KG F1543-500G
SIALF1543-1KGEA 498 EUR
SIALF1543-1KG SIALF1543-500G
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Molecular Weight: 392,14 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150530
CAS-Nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8