Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat 98,5-102% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Ammoniumeisenalaun DodecahydratEisenammoniumalaun DodecahydratEisenalaun DodecahydratEisen(III)ammoniumsulfat Dodecahydrat
0232-500GEA 65.7 EUR
0232-500G 0232-2.5KG
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat 98,5-102% ACS
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Formel: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 482,2 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00150004
CAS-Nummer: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Calcium < 0,01%
Chloride ≤ 0,001%
Copper ≤ 0,003%
Ferrous Iron ≤ 0,001%
Insolubles ≤ 0,01%
Magnesium ≤ 0,005%
Nitrate ≤ 0,01%
Potassium ≤ 0,005%
Purity 98,5 - 102%
Sodium ≤ 0,02%
Zinc ≤ 0,003%