Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Kupferdinitrat Hemipentahydrat
HONE31288.9050EA 0 EUR
HONE31288.9050
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Molecular Weight: 232,59 g/mol
Schmelzpunkt: 255 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD02253001
CAS-Nummer: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II