Kupfer(II)sulfat, wasserfrei ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Kupfersulfat
23168.265EA 156 EUR
23168.265
Kupfer(II)sulfat, wasserfrei ≥97%, TECHNICAL
Kupfer(II)sulfat
Formel: CuSO₄
Molecular Weight: 159,61 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02722
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 97 %