Mangan(II)chlorid Monohydrat
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
HONE13297.9030EA
0
EUR
HONE13297.9030
Mangan(II)chlorid Monohydrat
Mangan(II)chlorid Monohydrat
Formel:
Cl₂Mn·1H₂O Molecular Weight: 143,86 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
64333-01-3 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9,III |